Print…
(S)-(+)-2-Pentanol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (S)-(+)-Propyl methyl carbinol, (S)-(+)-Methyl propyl carbinol, (S)-(+)-2-Hydroxy pentane
P0743-1ML P0743-5ML
TCIAP0743-1MLEA 100 EUR
TCIAP0743-1ML TCIAP0743-5ML
(S)-(+)-2-Pentanol ≥98.0% (por GC)
(S)-(+)-2-Pentanol
Fórmula: C₅H₁₂O
Ponto de ebulição: 119°C
Ponto de Fusão: –50 °C
Densidade: 0,8169 g/cm³ (12.3 °C)
Ponto de Inflamação: 34°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00065952
Número CAS: 26184-62-3
UN: 1105
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9c90b6faf4fa2e709c6b9b78da772d06df7d30da&vid=9c90b6faf4fa2e709c6b9b78da772d06df7d30da&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +12.0 to +15.0 deg (neat)