Print…
(S)-(+)-2-Octanol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: D(+)-2-Octanol, (S)-Octan-2-ol, (S)-(+)-Hexyl methyl carbinol, (S)-(+)-2-Hydroxy octane, (S)-(+)-Methyl hexyl carbinol
O0144-25ML O0144-5ML
TCIAO0144-25MLEA 321 EUR
TCIAO0144-25ML TCIAO0144-5ML
(S)-(+)-2-Octanol ≥98.0% (por GC)
(S)-(+)-2-Octanol
Fórmula: C₈H₁₈O
Ponto de ebulição: 175 °C (1013 hPa)
Densidade: 0,822 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 76°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064283
Número CAS: 6169-06-8
EINECS: 228-213-6
ADR: 3,III
Merck Index: 14,06752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2fce5c428c2c2e21cbab18aca9325eb17a19734d&vid=2fce5c428c2c2e21cbab18aca9325eb17a19734d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Specific rotation [a]20/D +9.0 to +11.0 deg (neat)