Print…

L(+)-Lactic acid ≥85.0% (por análise titulométrica)

Fornecedor: TCI
Perigo

L0165-25G L0165-500G
TCIAL0165-25GEA 17 EUR
TCIAL0165-25G TCIAL0165-500G
L(+)-Lactic acid ≥85.0% (por análise titulométrica)
L(+)-Lactic acid
Fórmula: C₃H₆O₃
Ponto de ebulição: 235 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: ∼53 °C
Densidade: ~ 1,385 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00064266
Número CAS: 79-33-4
EINECS: 201-196-2
UN: 3265
ADR: 8,III
Merck Index: 14,05337
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7846362e1c8f4db09503ffdf99de07676ca1b00b&vid=7846362e1c8f4db09503ffdf99de07676ca1b00b&prid=web&clid=SAPDAM

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Neutralization back titration) min. 85.0 %
Specific rotation [a]20/D -10.0 to -15.0 deg (C=2.5, 1.5mol/L NaOH sol.)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR