Print…
L(+)-Arginina ≥99.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: H-L-Arg-OH, (S)-2-Amino-5-guanidinopentanoic acid, Arginine, (S)-(+)-Arginine, L-Arginine, H-Arg-OH
A0526-25G A0526-500G A0526-100G
TCIAA0526-25GEA 16 EUR
TCIAA0526-25G TCIAA0526-500G TCIAA0526-100G
L(+)-Arginina ≥99.0% (por HPLC, análise de titulação)
L(+)-Arginina
Fórmula: C₆H₁₄N₄O₂
Peso Molecular: 174.2 g/mol
Ponto de ebulição: 368
Ponto de Fusão: 238
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002635
Número CAS: 74-79-3
EINECS: 200-811-1
Merck Index: 14,00780
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77a20964668d805dd541247037edc40a0305d7bb&vid=77a20964668d805dd541247037edc40a0305d7bb&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D +24.0 to +28.0 deg (C=8, 6mol/L HCl)
Solubility in Water almost transparency