Print…
L(+)-Leucina ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: (S)-(+)-Leucine, Leu, H-Leu-OH, Leucine, L-Leucine
L0029-100G L0029-25G
TCIAL0029-100GEA 39 EUR
TCIAL0029-100G TCIAL0029-25G
L(+)-Leucina ≥99.0% (por análise titulométrica)
L(+)-Leucina
Fórmula: C₆H₁₃NO₂
Peso Molecular: 131.17 g/mol
Ponto de Fusão: 300
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002617
Número CAS: 61-90-5
EINECS: 200-522-0
Merck Index: 14,05451
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afce2203ce3a6d8b4bca1d1e906217ecec2ae6a8&vid=afce2203ce3a6d8b4bca1d1e906217ecec2ae6a8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D +14.7 to +15.7 deg (C=4, HCl (1+1))
Solubility in dilute HCl almost transparency