Print…
L(+)-Glutamina ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Gln, L-Glutamine, H-Gln-OH, (S)-(+)-Glutamine, (S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid, Levoglutamide, Q
G0063-25G G0063-500G G0063-100G
TCIAG0063-25GEA 16 EUR
TCIAG0063-25G TCIAG0063-500G TCIAG0063-100G
L(+)-Glutamina ≥99.0% (por análise titulométrica)
L(+)-Glutamina
Fórmula: C₅H₁₀N₂O₃
Peso Molecular: 146.15 g/mol
Ponto de ebulição: 355
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008044
Número CAS: 56-85-9
EINECS: 200-292-1
Merck Index: 14,04471
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c15d9b50993943ae27d8bf552b85fda28dfecaa&vid=4c15d9b50993943ae27d8bf552b85fda28dfecaa&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency