Print…
L(+)-Ácido glutâmico ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
G0059-25G G0059-500G
TCIAG0059-25GEA 18 EUR
TCIAG0059-25G TCIAG0059-500G
L(+)-Ácido glutâmico ≥99.0% (por análise titulométrica)
L(+)-Ácido glutâmico
Fórmula: HO₂CCH₂CH₂CH(NH₂)CO₂H
Ponto de ebulição: 325 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 160 °C
Densidade: 1,538 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002634
Número CAS: 56-86-0
EINECS: 200-293-7
Merck Index: 14,04469
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=455d402740b3250b1bdaa1629d94ba3fffeb786d&vid=455d402740b3250b1bdaa1629d94ba3fffeb786d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D +31.5 to +32.5 deg (C=5, HCl (1+5))
Solubility in dilute HCl almost transparency