Print…
L(+)-Ácido aspártico ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
A0546-25G A0546-500G
TCIAA0546-25GEA 17 EUR
TCIAA0546-25G TCIAA0546-500G
L(+)-Ácido aspártico ≥99.0% (por análise titulométrica)
L(+)-Ácido aspártico
Fórmula: C₄H₇NO₄
Ponto de ebulição: 311 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 251 °C
Densidade: 1,6613 g/cm³ (13 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002616
Número CAS: 56-84-8
EINECS: 200-291-6
Merck Index: 14,00840
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=803bff47aaf667a2bd3a97876712dd529387367f&vid=803bff47aaf667a2bd3a97876712dd529387367f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D +24.0 to +26.0 deg (C=8, HCl (1+1))
Solubility in HCl (1+10) almost transparency