Print…
Reagente de Cleland 98,0 Titrimetric
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: cis-2,3-Dihydroxy-1,4-butanedithiol, (R*,R*)-1,4-Dimercapto-2,3-butandiol, DTT, DL-1,4-Dithiothreitol
D1071-1G D1071-25G D1071-5G
TCIAD1071-1GEA 33 EUR
TCIAD1071-1G TCIAD1071-25G TCIAD1071-5G
Reagente de Cleland 98,0 Titrimetric
Reagente de Cleland
Fórmula: C₄H₁₀O₂S₂
Peso Molecular: 154.25 g/mol
Ponto de ebulição: 130°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00004877
Número CAS: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7
Merck Index: 14,03376
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0bd1523edc87c93981d015610c18a5add7a94a23&vid=0bd1523edc87c93981d015610c18a5add7a94a23&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency