Print…
(R)-(-)-2-Octanol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (R)-(-)-2-Hydroxy octane, (R)-2-Octanol, L(-)-2-Octanol, (R)-(-)-Hexyl methyl carbinol, (R)-(-)-Methyl hexyl carbinol
O0145-25ML O0145-5ML
TCIAO0145-25MLEA 441 EUR
TCIAO0145-25ML TCIAO0145-5ML
(R)-(-)-2-Octanol ≥98.0% (por GC)
(R)-(-)-2-Octanol
Fórmula: C₈H₁₈O
Ponto de ebulição: 175 °C (1013 hPa)
Densidade: 0,8201 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 71°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064284
Número CAS: 5978-70-1
EINECS: 227-777-0
ADR: 3,III
Merck Index: 14,06752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b039b1907282caf2890e356ad97ed538b6f9a4b9&vid=b039b1907282caf2890e356ad97ed538b6f9a4b9&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -8.0 to -10.0 deg (neat)