Print…
(R)-(-)-1-Amino-2-propanol ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: (R)-(-)-Isopropanolamina
A0974-1G A0974-25G A0974-5G
TCIAA0974-1GEA 16 EUR
TCIAA0974-1G TCIAA0974-25G TCIAA0974-5G
(R)-(-)-1-Amino-2-propanol ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
(R)-(-)-1-Amino-2-propanol
Fórmula: C₃H₉NO
Peso Molecular: 75.11 g/mol
Ponto de ebulição: 160°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00064428
Número CAS: 2799-16-8
EINECS: 220-532-9
UN: 3259
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=35aeac77e4f4e4e62972d9192cd003f5cda20fbf&vid=35aeac77e4f4e4e62972d9192cd003f5cda20fbf&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %