Print…
(R)-(+)-3-Butyne-2-ol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: (R)-(+)-But-3-yn-2-ol, (R)-But-3-yn-2-ol, (R)-(+)-3-Hydroxy-1-butyne
B2909-1G B2909-5G
TCIAB2909-1GEA 98 EUR
TCIAB2909-1G TCIAB2909-5G
(R)-(+)-3-Butyne-2-ol ≥98.0% (por GC)
(R)-(+)-3-Butyne-2-ol
Fórmula: C₄H₆O
Peso Molecular: 70.09 g/mol
Ponto de ebulição: 103°C
Ponto de Inflamação: 26°C
Número MDL : MFCD00211237
Número CAS: 42969-65-3
UN: 2929
ADR: 6.1 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41d3132b98ee0a3fa8bcd5f733f4d7a4893bdf26&vid=41d3132b98ee0a3fa8bcd5f733f4d7a4893bdf26&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Specific rotation [a]20/D +44.0 to +49.0 deg (neat)