Print…
(R)-(+)-2-Bromopropionic acid ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
B1756-25G B1756-5G
TCIAB1756-25GEA 264 EUR
TCIAB1756-25G TCIAB1756-5G
(R)-(+)-2-Bromopropionic acid ≥98.0% (por GC)
(R)-(+)-2-Bromopropionic acid
Fórmula: H₃CBrCHCOOH
Ponto de ebulição: 104°C
Ponto de Fusão: 25 °C
Densidade: 1,693 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 100°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00145205
Número CAS: 10009-70-8
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f4e1b6ed5f73b8454defde9acccd775c48b190e&vid=2f4e1b6ed5f73b8454defde9acccd775c48b190e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 95.0 ee%