Print…
(Methyl)triphenylphosphonium bromide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
M0779-100G M0779-25G M0779-500G
TCIAM0779-100GEA 55 EUR
TCIAM0779-100G TCIAM0779-25G TCIAM0779-500G
(Methyl)triphenylphosphonium bromide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
(Methyl)triphenylphosphonium bromide
Fórmula: C₁₉H₁₈BrP
Peso Molecular: 357.23 g/mol
Ponto de Fusão: 232
Número MDL : MFCD00011804
Número CAS: 1779-49-3
EINECS: 217-218-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1f00c15a7a934c2f1e43991787ad5c80fb710e49&vid=1f00c15a7a934c2f1e43991787ad5c80fb710e49&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 233.0 to 238.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency