Print…
Cyclopropylméthanol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Cyclopropyl carbinol, Cyclopropanemethanol
C0982-25ML C0982-5ML
TCIAC0982-25MLEA 55 EUR
TCIAC0982-25ML TCIAC0982-5ML
Cyclopropylméthanol ≥98.0% (por GC)
Cyclopropylméthanol
Fórmula: C₄H₈O
Ponto de ebulição: 123°C
Ponto de Fusão: –60 °C
Densidade: 0,904 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 35°C
Número MDL : MFCD00001309
Número CAS: 2516-33-8
EINECS: 219-735-5
UN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ecc1229e2d9986d494eb7672f95cf8f7cf0c34d2&vid=ecc1229e2d9986d494eb7672f95cf8f7cf0c34d2&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %