Print…
Benzhydryl alcohol ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Diphenylcarbinol, Benzhydrol, Diphenylmethanol
D0898-25G D0898-500G
TCIAD0898-25GEA 16 EUR
TCIAD0898-25G TCIAD0898-500G
Benzhydryl alcohol ≥99.0% (por GC)
Benzhydryl alcohol
Fórmula: C₁₃H₁₂O
Ponto de ebulição: 297 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 63…64 °C
Densidade: 1,054 g/cm³ (80 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004488
Número CAS: 91-01-0
EINECS: 202-033-8
Merck Index: 14,01090
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d538f1edeb64975b5552258e8aee5a7c3b864b4d&vid=d538f1edeb64975b5552258e8aee5a7c3b864b4d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 66.0 to 68.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency