Print…
(4-Hydroxyphenyl)acetic acid ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Hydroxyphenylacetic Acid
H0290-25G H0290-500G H0290-100G
TCIAH0290-25GEA 16 EUR
TCIAH0290-25G TCIAH0290-500G TCIAH0290-100G
(4-Hydroxyphenyl)acetic acid ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
(4-Hydroxyphenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₄(OH))CH₂COOH
Ponto de ebulição: 347 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 147…150 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004347
Número CAS: 156-38-7
EINECS: 205-851-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ff306a7d22d97fbae3f35eea6bca0c376dfa515e&vid=ff306a7d22d97fbae3f35eea6bca0c376dfa515e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 149.0 to 153.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency