Print…
4-Phenyl-1-butanol ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
P1275-25ML P1275-5ML
TCIAP1275-25MLEA 104 EUR
TCIAP1275-25ML TCIAP1275-5ML
4-Phenyl-1-butanol ≥95.0% (por GC)
4-Phenyl-1-butanol
Fórmula: (C₆H₅)(CH₂)₃CH₂OH
Ponto de ebulição: 140°C
Densidade: 0,975 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002971
Número CAS: 3360-41-6
EINECS: 222-128-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c55f7055592d52a187544d8dc116b723d1f265e7&vid=c55f7055592d52a187544d8dc116b723d1f265e7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %