Print…
(4-Fluorophenyl)acetic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-(4-Fluorophenyl)acetic acid
F0206-250G F0206-5G F0206-25G
TCIAF0206-250GEA 373 EUR
TCIAF0206-250G TCIAF0206-5G TCIAF0206-25G
(4-Fluorophenyl)acetic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
(4-Fluorophenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₄F)CH₂COOH
Peso Molecular: 154.14 g/mol
Ponto de ebulição: 164°C
Número MDL : MFCD00004343
Número CAS: 405-50-5
EINECS: 206-972-4
Merck Index: 13,04204
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c653cdc623b8d3df2845e8255589a2c0dda7c69f&vid=c653cdc623b8d3df2845e8255589a2c0dda7c69f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 86.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency