Print…
(4-Bromophenyl)acetic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Bromophenylacetic acid, 2-(4-bromophenyl)acetic acid
B1296-25G B1296-250G
TCIAB1296-25GEA 37 EUR
TCIAB1296-25G TCIAB1296-250G
(4-Bromophenyl)acetic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
(4-Bromophenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₄Br)CH₂COOH
Ponto de ebulição: 326 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 94…98 °C
Número MDL : MFCD00004342
Número CAS: 1878-68-8
EINECS: 217-523-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dbf1272a8dae848993b1e3f260f735365fe26f09&vid=dbf1272a8dae848993b1e3f260f735365fe26f09&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 115.0 to 121.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency