Print…
3-Phenyl-1-propanol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Phenyl-1-Propanol
P0214-25ML P0214-500ML
TCIAP0214-25MLEA 16 EUR
TCIAP0214-25ML TCIAP0214-500ML
3-Phenyl-1-propanol ≥98.0% (por GC)
3-Phenyl-1-propanol
Fórmula: (C₆H₅)CH₂CH₂CH₂OH
Peso Molecular: 136.19 g/mol
Ponto de ebulição: 236°C
Ponto de Fusão: -18
Ponto de Inflamação: 109°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002950
Número CAS: 122-97-4
EINECS: 204-587-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cbc638bb1163a465139d930b025fcaf144596b99&vid=cbc638bb1163a465139d930b025fcaf144596b99&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %