Print…
(3-Fluorophenyl)acetic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-(3-Fluorophenyl)acetic acid
F0216-25G F0216-5G
TCIAF0216-25GEA 113 EUR
TCIAF0216-25G TCIAF0216-5G
(3-Fluorophenyl)acetic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
(3-Fluorophenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₄F)CH₂COOH
Peso Molecular: 154.14 g/mol
Ponto de ebulição: 125°C
Número MDL : MFCD00004331
Número CAS: 331-25-9
EINECS: 206-360-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d467a9efafc47a89531d16fc32394b4fc24134a8&vid=d467a9efafc47a89531d16fc32394b4fc24134a8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C