Print…
(3-Chlorophenyl)acetic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Chlorophenylacetic acid
C1055-25G C1055-5G
TCIAC1055-25GEA 58 EUR
TCIAC1055-25G TCIAC1055-5G
(3-Chlorophenyl)acetic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
(3-Chlorophenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₄Cl)CH₂COOH
Peso Molecular: 170.6 g/mol
Ponto de ebulição: 292
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004332
Número CAS: 1878-65-5
EINECS: 217-520-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a627108335dde93e747b4a87477cfaab674ed9d6&vid=a627108335dde93e747b4a87477cfaab674ed9d6&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 81.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency