Print…
(α,α,α-Trifluoro-3-tolyl)acetic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
T1662-25G T1662-5G
TCIAT1662-25GEA 122 EUR
TCIAT1662-25G TCIAT1662-5G
(α,α,α-Trifluoro-3-tolyl)acetic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
(α,α,α-Trifluoro-3-tolyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₄(CF₃))CH₂COOH
Número MDL : MFCD00004339
Número CAS: 351-35-9
EINECS: 206-511-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f99eab6b9545e3842b4fdd54d609a3fd85267c7&vid=4f99eab6b9545e3842b4fdd54d609a3fd85267c7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 76.0 to 79.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency