Print…
(3,5-Dimethoxyphenyl)acetic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-(3,5-Dimethoxyphenyl)acetic acid
D2950-1G D2950-5G
TCIAD2950-1GEA 24 EUR
TCIAD2950-1G TCIAD2950-5G
(3,5-Dimethoxyphenyl)acetic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
(3,5-Dimethoxyphenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₃(OCH₃)₂)CH₂COOH
Peso Molecular: 196.2 g/mol
Número MDL : MFCD00016827
Número CAS: 4670-10-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cf719aa888cd20f1ff5cc938e4b46f26482e4d82&vid=cf719aa888cd20f1ff5cc938e4b46f26482e4d82&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 101.0 to 105.0 deg-C