Print…
(3,5-Difluorophenyl)acetic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3,5-Difluorophenylacetic acid
D3462-1G D3462-5G
TCIAD3462-1GEA 21 EUR
TCIAD3462-1G TCIAD3462-5G
(3,5-Difluorophenyl)acetic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
(3,5-Difluorophenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₃F₂)CH₂COOH
Peso Molecular: 172.13 g/mol
Número MDL : MFCD00010316
Número CAS: 105184-38-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db5547c2a354dd50bd6b5ccf823d73d23277adb8&vid=db5547c2a354dd50bd6b5ccf823d73d23277adb8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 67.0 to 81.0 deg-C