(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
B1976-1G
B1976-5G
TCIAB1976-1GEA
26
EUR
TCIAB1976-1G
TCIAB1976-5G
(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid ≥97.0% (por análise titulométrica)
(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Fórmula:
(C₆H₃(CF₃)₂)CH₂COOH Ponto de ebulição: 276 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 121…125 °C |
Número MDL :
MFCD00009908 Número CAS: 85068-33-3 EINECS: 285-295-6 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 125.0 to 129.0 deg-C |
Solubility in Methanol | very faint turbidity |