Print…
(3,4-Difluorophenyl)acetic acid ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3,4-Difluorophenylacetic acid
D3771-1G D3771-5G
TCIAD3771-1GEA 16 EUR
TCIAD3771-1G TCIAD3771-5G
(3,4-Difluorophenyl)acetic acid ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
(3,4-Difluorophenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₃F₂)CH₂COOH
Peso Molecular: 172.13 g/mol
Ponto de ebulição: 259
Número MDL : MFCD00010002
Número CAS: 658-93-5
EINECS: 211-527-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=009a297fe0d89b1cb5f46f1caff366f85c13ee1e&vid=009a297fe0d89b1cb5f46f1caff366f85c13ee1e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C