Print…
(3,4-Dichlorophenyl)acetic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
D1813-25G D1813-500G
TCIAD1813-25GEA 36 EUR
TCIAD1813-25G TCIAD1813-500G
(3,4-Dichlorophenyl)acetic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
(3,4-Dichlorophenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₃Cl₂)CH₂COOH
Ponto de ebulição: 314 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 91…92 °C
Número MDL : MFCD00004333
Número CAS: 5807-30-7
EINECS: 227-368-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=110ead11933bbc93d83adc958fb9713bc25c8dcb&vid=110ead11933bbc93d83adc958fb9713bc25c8dcb&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 91.0 deg-C