Print…
(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acetic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
T1105-25G T1105-5G
TCIAT1105-25GEA 148 EUR
TCIAT1105-25G TCIAT1105-5G
(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acetic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₂(OCH₃)₃)CH₂COOH
Ponto de ebulição: 352 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 117…120 °C
Número MDL : MFCD00004336
Número CAS: 951-82-6
EINECS: 213-456-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=71ecea83a5135c8bca4aa76d8aa1f24f455ee0de&vid=71ecea83a5135c8bca4aa76d8aa1f24f455ee0de&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency