Print…
L(+)-Isoleucina ≥98.0% (por análise titulométrica), cristais
Fornecedor: TCI
Sinônimos: L-Isoleucine, (2S,3S)-(+)-Isoleucine, H-Ile-OH
I0181-25G I0181-500G I0181-100G
TCIAI0181-25GEA 17 EUR
TCIAI0181-25G TCIAI0181-500G TCIAI0181-100G
L(+)-Isoleucina ≥98.0% (por análise titulométrica), cristais
L(+)-Isoleucina
Fórmula: H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH
Peso Molecular: 131.17 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064222
Número CAS: 73-32-5
EINECS: 200-798-2
Merck Index: 14,05179
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bceb3b99593bc0ea02f9ee279d1600fc4ad4e9b2&vid=948f14df5f68c9caf589185b29e22fc56e8d7842&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +38.0 to +43.0 deg (C=4, 6mol/L HCl)