Print…
1-Phenyl-2-propanol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: (2-Hydroxypropyl)benzol, (±)-1-Phenyl-2-propanol, (±)-α-Methylphenethyl alcohol, Benzylmethylcarbinol
P0215-25G P0215-5G
TCIAP0215-25GEA 115 EUR
TCIAP0215-25G TCIAP0215-5G
1-Phenyl-2-propanol ≥98.0% (por GC)
1-Phenyl-2-propanol
Fórmula: C₆H₅CH₂CH(OH)CH₃
Peso Molecular: 136.19 g/mol
Ponto de ebulição: 213°C
Ponto de Inflamação: 85°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004540
Número CAS: 698-87-3
EINECS: 211-821-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c0a4755ed8282e012eea5a0355eb7860d27dc80&vid=5c0a4755ed8282e012eea5a0355eb7860d27dc80&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %