Print…
(±)-2-Phenyl-1-propanol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Phenylpropan-1-ol
P0813-25ML P0813-500ML
TCIAP0813-25MLEA 23 EUR
TCIAP0813-25ML TCIAP0813-500ML
(±)-2-Phenyl-1-propanol ≥98.0% (por GC)
(±)-2-Phenyl-1-propanol
Fórmula: C₆H₅CH(CH₃)CH₂OH
Peso Molecular: 136.19 g/mol
Ponto de ebulição: 223°C
Ponto de Fusão: -37
Ponto de Inflamação: 94°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004736
Número CAS: 1123-85-9
EINECS: 214-379-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0ed8a69c92257353cb64c06069f202e9139344b5&vid=0ed8a69c92257353cb64c06069f202e9139344b5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %