Print…
(2-Chlorophenyl)acetic acid methyl ester ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
C1740-100G C1740-25G
TCIAC1740-100GEA 72 EUR
TCIAC1740-100G TCIAC1740-25G
(2-Chlorophenyl)acetic acid methyl ester ≥98.0% (por GC)
(2-Chlorophenyl)acetic acid methyl ester
Fórmula: (C₆H₄Cl)CH₂COOCH₃
Ponto de ebulição: 128°C
Número MDL : MFCD00137445
Número CAS: 57486-68-7
EINECS: 260-764-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bdacec3719222189457ec3ced096373566092707&vid=bdacec3719222189457ec3ced096373566092707&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %