Print…
(2-Chlorophenyl)acetic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Chlorophenylacetic acid
C0916-25G C0916-500G
TCIAC0916-25GEA 16 EUR
TCIAC0916-25G TCIAC0916-500G
(2-Chlorophenyl)acetic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
(2-Chlorophenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₄Cl)CH₂COOH
Peso Molecular: 170.6 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004317
Número CAS: 2444-36-2
EINECS: 219-482-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b2201effeb7bf5f14ae7ea46b8ed2e64684ed57&vid=3b2201effeb7bf5f14ae7ea46b8ed2e64684ed57&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 94.0 to 98.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency