Print…
(2,5-Dimethoxyphenyl)acetic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
D1445-25G D1445-5G
TCIAD1445-25GEA 145 EUR
TCIAD1445-25G TCIAD1445-5G
(2,5-Dimethoxyphenyl)acetic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
(2,5-Dimethoxyphenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₃(OCH₃)₂)CH₂COOH
Ponto de ebulição: 327 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 123 °C
Número MDL : MFCD00004322
Número CAS: 1758-25-4
EINECS: 217-151-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9626f3245c4e6aac999b2cee0ab8f6560cc0800&vid=c9626f3245c4e6aac999b2cee0ab8f6560cc0800&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 123.0 to 126.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency