Print…
(1-Hexyl)triphenylphosphonium bromide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Hexyltriphenylphosphonium bromide
H0540-25G H0540-500G H0540-100G
TCIAH0540-25GEA 40 EUR
TCIAH0540-25G TCIAH0540-500G TCIAH0540-100G
(1-Hexyl)triphenylphosphonium bromide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
(1-Hexyl)triphenylphosphonium bromide
Fórmula: H₃C(CH₂)₅P(C₆H₅)₃Br
Ponto de Fusão: 198…200 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011860
Número CAS: 4762-26-9
EINECS: 225-301-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afcc5ae41b09f7b3a38d31aeccb687bfeea34a22&vid=afcc5ae41b09f7b3a38d31aeccb687bfeea34a22&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 199.0 to 204.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency