Print…
(1-Heptyl)triphenylphosphonium bromide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Heptyltriphenylphosphonium bromide
H0545-25G H0545-500G
TCIAH0545-25GEA 38 EUR
TCIAH0545-25G TCIAH0545-500G
(1-Heptyl)triphenylphosphonium bromide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
(1-Heptyl)triphenylphosphonium bromide
Fórmula: H₃C(CH₂)₆P(C₆H₅)₃Br
Ponto de Fusão: 176…177 °C
Número MDL : MFCD00050249
Número CAS: 13423-48-8
EINECS: 236-539-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b1e196b9df6d14d948b69059e2c604479f8f2a79&vid=cb2b0444fed0ac3b3663e33fa6a831e745810ed6&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency