Print…
2,3-Diethyl-5-methylpyrazine ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D1714-25ML D1714-5ML
TCIAD1714-25MLEA 140 EUR
TCIAD1714-25ML TCIAD1714-5ML
2,3-Diethyl-5-methylpyrazine ≥97.0% (por GC)
2,3-Diethyl-5-methylpyrazine
Fórmula: C₉H₁₄N₂
Ponto de ebulição: 80°C
Densidade: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 57°C
Número MDL : MFCD00009635
Número CAS: 18138-04-0
EINECS: 242-024-6
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57784f0d7fe63e7146a7c8a702c4d646aa915c60&vid=57784f0d7fe63e7146a7c8a702c4d646aa915c60&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %