Print…

2,3-Dimethylindole ≥98.0% (por GC)

Fornecedor: TCI
Atenção

Sinônimos: 2,3-Dimethyl-1H-indole

D1579-25G D1579-250G
TCIAD1579-25GEA 42 EUR
TCIAD1579-25G TCIAD1579-250G
2,3-Dimethylindole ≥98.0% (por GC)
2,3-Dimethylindole
Fórmula: C₁₀H₁₁N
Peso Molecular: 145.2 g/mol
Ponto de ebulição: 285°C
Número MDL : MFCD00005617
Número CAS: 91-55-4
EINECS: 202-076-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ad42e568bee116dd0a32f244016d0d8256f36b8&vid=4ad42e568bee116dd0a32f244016d0d8256f36b8&prid=web&clid=SAPDAM

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 104.0 to 108.0 deg-C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR