Print…
2-Methylindole ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
M0346-25G M0346-100G
TCIAM0346-25GEA 35 EUR
TCIAM0346-25G TCIAM0346-100G
2-Methylindole ≥99.0% (por GC)
2-Methylindole
Fórmula: C₉H₉N
Ponto de ebulição: 272°C
Ponto de Fusão: 56…59 °C
Densidade: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 141 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005616
Número CAS: 95-20-5
EINECS: 202-398-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8dea062ac84aeb1e9a50186b4afa1e81d9efb2ec&vid=8dea062ac84aeb1e9a50186b4afa1e81d9efb2ec&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 58.0 to 61.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency