Print…
1-Metilimidazole ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: N-Metilimidazole, N-Metil-1H-imidazole, 1-Metil-1H-imidazole, NMI
M0508-25G M0508-500G M0508-100G
TCIAM0508-25GEA 16 EUR
TCIAM0508-25G TCIAM0508-500G TCIAM0508-100G
1-Metilimidazole ≥99.0% (por GC)
1-Metilimidazole
Fórmula: C₄H₆N₂
Peso Molecular: 82.11 g/mol
Ponto de ebulição: 198°C
Ponto de Fusão: -2
Ponto de Inflamação: 92°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005292
Número CAS: 616-47-7
EINECS: 210-484-7
UN: 1760
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b14821e24b4b2a2910de1cdc82c9df9f974cbc8d&vid=b14821e24b4b2a2910de1cdc82c9df9f974cbc8d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %