Print…
9-Fluorenylmethanol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
F0200-25G F0200-5G
TCIAF0200-25GEA 75 EUR
TCIAF0200-25G TCIAF0200-5G
9-Fluorenylmethanol ≥98.0% (por GC)
9-Fluorenylmethanol
Fórmula: C₁₄H₁₂O
Ponto de ebulição: 337 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 107 °C
Número MDL : MFCD00001139
Número CAS: 24324-17-2
EINECS: 246-167-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6ffa008c9dfaa7d5f93c61e9f05c1644b6bec093&vid=6ffa008c9dfaa7d5f93c61e9f05c1644b6bec093&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 103.0 to 106.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency