Print…
γ-Terpinene ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: gamma-Terpinene, p-Mentha-1,4-diene
M0318-25ML M0318-500ML
TCIAM0318-25MLEA 16 EUR
TCIAM0318-25ML TCIAM0318-500ML
γ-Terpinene ≥95.0% (por GC)
γ-Terpinene
Fórmula: C₁₀H₁₆
Ponto de ebulição: 183°C
Densidade: 0,846 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 56°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00001537
Número CAS: 99-85-4
EINECS: 202-794-6
UN: 2319
ADR: 3,III
Merck Index: 14,09170
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dea89c2e64f2214b9d6cf778b2ff9e9328b144d8&vid=dea89c2e64f2214b9d6cf778b2ff9e9328b144d8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %