Print…
1,3-Benzodioxole ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Benzo[d][1,3]dioxole, 1,2-Methylenedioxybenzene
M0658-25ML M0658-500ML M0658-100ML
TCIAM0658-25MLEA 24 EUR
TCIAM0658-25ML TCIAM0658-500ML TCIAM0658-100ML
1,3-Benzodioxole ≥99.0% (por GC)
1,3-Benzodioxole
Fórmula: C₇H₆O₂
Ponto de ebulição: 172°C
Ponto de Fusão: –18 °C
Densidade: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 60°C
Número MDL : MFCD00005818
Número CAS: 274-09-9
EINECS: 205-992-0
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bbfbe0c04c76d5ee1da39db5abeb9fa88ce508f6&vid=bbfbe0c04c76d5ee1da39db5abeb9fa88ce508f6&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %