Print…
4-Methylmorpholine ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
M0370-25ML M0370-500ML
TCIAM0370-25MLEA 19 EUR
TCIAM0370-25ML TCIAM0370-500ML
4-Methylmorpholine ≥99.0% (por GC)
4-Methylmorpholine
Fórmula: C₅H₁₁NO
Ponto de ebulição: 116°C
Ponto de Fusão: –66 °C
Densidade: 0,922 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 18°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006175
Número CAS: 109-02-4
EINECS: 203-640-0
UN: 2535
ADR: 3,II
Merck Index: 14,06277
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=55fbc3ca0e31b464e04bfba97b718fc47d59c744&vid=55fbc3ca0e31b464e04bfba97b718fc47d59c744&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %