Print…
1-Methylpiperidine ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
M0403-25ML M0403-500ML
TCIAM0403-25MLEA 16 EUR
TCIAM0403-25ML TCIAM0403-500ML
1-Methylpiperidine ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
1-Methylpiperidine
Fórmula: C₆H₁₃N
Ponto de ebulição: 107°C
Ponto de Fusão: –69 °C
Densidade: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 3°C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00006491
Número CAS: 626-67-5
EINECS: 210-959-9
UN: 2399
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=225bc0b98fafa7647e1fc1670a58728ff943e2c9&vid=225bc0b98fafa7647e1fc1670a58728ff943e2c9&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %