Print…
trans-Stilbene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: trans-1,2-Diphenylethylene, (E)-1,2-Diphenylethene, trans-1,2-Diphenylethene
S0090-25G S0090-100G
TCIAS0090-25GEA 76 EUR
TCIAS0090-25G TCIAS0090-100G
trans-Stilbene ≥98.0% (por GC)
trans-Stilbene
Fórmula: C₁₄H₁₂
Ponto de ebulição: 307°C
Ponto de Fusão: 121…124 °C
Densidade: 0,9707 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064300
Número CAS: 103-30-0
EINECS: 203-098-5
Merck Index: 14,08817
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0332af8e0e5f881798d621790bb996f5f535c1f8&vid=0332af8e0e5f881798d621790bb996f5f535c1f8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 123.0 to 126.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency