Print…
4-Methyl-1-pentyne ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
M0269-5ML M0269-1ML
TCIAM0269-5MLEA 95 EUR
TCIAM0269-5ML TCIAM0269-1ML
4-Methyl-1-pentyne ≥98.0% (por GC)
4-Methyl-1-pentyne
Fórmula: C₆H₁₀
Ponto de ebulição: 61°C
Densidade: 0,7112 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: -24°C
Número MDL : MFCD00039857
Número CAS: 7154-75-8
UN: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=58544285cf6c9cc2999785a8f584dc9883782bb5&vid=58544285cf6c9cc2999785a8f584dc9883782bb5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %