Print…
Sulfato de dietilo ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
D0525-500ML D0525-25ML
TCIAD0525-500MLEA 28 EUR
TCIAD0525-500ML TCIAD0525-25ML
Sulfato de dietilo ≥98.0% (por GC)
Sulfato de dietilo
Fórmula: C₄H₁₀O₄S
Peso Molecular: 154.19 g/mol
Ponto de ebulição: 208°C
Ponto de Fusão: –25°C
Ponto de Inflamação: 110°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009099
Número CAS: 64-67-5
EINECS: 200-589-6
UN: 1594
ADR: 6.1 II
Merck Index: 14,03130
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ad2bd429f6edbd5958c5b244be4c8c9a52543149&vid=ad2bd429f6edbd5958c5b244be4c8c9a52543149&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %